Learn More
Masterflex™ L/S™ Präzisionsantrieb mit variabler Geschwindigkeit und Fernbedienung I/O
Artikelnummer. 32043182 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
1.700 ml/min
3.400 ml/min
580 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
32043182 3.400 ml/min 1 Stück
32043175 1.700 ml/min 1 Stück
32043174 580 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 32043182 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0752710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2549.15 €
    2269.80 € / 1 Stück
    Sparen 279.35 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bürstenloser Motor für effizienten, wartungsfreien Betrieb mit digitaler Anzeige für wiederholbare Steuerung.
  • Durchflussrate 0,06 bis 3400 ml/min – die Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl, dem Pumpenkopf und der Rohrgröße ab
  • Das dreistellige LED-Display zeigt den Motor RPM zur schnellen Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellungen an.
  • Der umkehrbare, wartungsfreie bürstenlose Motor ermöglicht es, die Schläuche vor oder nach dem Abpumpen zu spülen und die Flüssigkeit in beide Richtungen zu pumpen.
  • Ein optionaler Open-Head-Sensor stoppt den Antriebsmotor sofort, wenn der Pumpenkopf während des Betriebs geöffnet wird
  • LED-Lampen zur Anzeige der Drehrichtung des Motors
  • Leistungsstarke Motoren ermöglichen es, 2 oder 4 Pumpköpfe für höhere Durchflussraten und für Mehrkanalanwendungen zu stapeln
  • Getrennte Geschwindigkeits- und Leistungsregler halten die Drehzahleinstellung aufrecht, wenn die Pumpe ein- oder ausgeschaltet wird.
  • Stapelbares, spritzsicheres ABS-Kunststoffgehäuse mit IP33-Zertifizierung.
  • Fernsteuerung über einen weiblichen DB9-Anschluss auf der Rückseite des Antriebs
  • Der Geschwindigkeitskontrolleingang unterstützt 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 VDC-Signale.
  • Pumprichtung (CW/CCW) über offenen Kollektor oder Kontaktverschluss
  • Start/Stopp über einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
  • Membran-Tastatur für einfache Kontrolle von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp im Vorderfeld
Spezifikation
Genauigkeit ±0,25 %
Stromstärke 2,2 A
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Abmessungen (L x B x H) 274 x 211 x 216 mm
Display 3-stellige LED-Anzeige
Elektrische Anforderungen 90/260 V AC
Flussrate 3.400 ml/min
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmevermögen 2 Pumpköpfe
IP-Schutzart IP33
Motortyp Bürstenlos
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 8.5 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 216 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 8,312 in.
Gesamtbreite (metrisch) 211 mm
Steckertyp USA
Typ L/S-Antrieb
Konnektivität DB9