Learn More
Masterflex™ L/S™ Pumpenkopfadapter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Flussrate:
0,06 bis 2,0 ml/min
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descripción
- Passen Sie Ihre Pumpe an, indem Sie L/S™ Pumpenköpfe an einen 56C-Rahmenmotor montieren (Pumpenkopf und Motor separat erhältlich)
- Verwenden Sie bis zu 2 L/S™ Pumpenköpfe, um zwei Flüssigkeiten gleichzeitig mit gleichen oder unterschiedlichen Durchflussraten zu pumpen
- Adapter aus Gussaluminium mit Schutzart IP56 verfügen über ein eingebautes Getriebe
- Durchflussbereich 0,06 bis 1100 ml/min – Die Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Schlauchkopf und der Schlauchgröße ab
- Auf die Adapter passen sieben unterschiedliche Pumpenkopftypen: Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, High-Performance, Cardridge, PTFE-Schläuche und PTFE-Membranen
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | 18,3:1 Übersetzungsverhältnis |
| Abmessungen (L x B x H) | (146 x 165 x 165 mm) |
| Flussrate | 0,06 bis 2,0 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Masterflex™ L/S™ Pumpenköpfe |
| Material | Lackiertes Aluminium |
| Modell | NEMA Typ 56C |
| Motortyp | Min. 1/4 PS, max. 3.450 U/min |
| Anzahl Pumpenköpfe | Für 2 Pumpenköpfe |
| Typ | Direkte Kupplungsbefestigung |
| Geschwindigkeit | 1 bis 90 U/min |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido