Learn More
Masterflex™ L/S™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche, PPS-Gehäuse, Edelstahlrotor
Artikelnummer. p-7184539
Change view
Click to view available options
Flussrate:
2300 ml/min
36 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11890080 2300 ml/min -
11870060 36 ml/min 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11890080
Marke: Masterflex™ 0701852
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
  • Standardköpfe sind zur Aufnahme einer einzigen Schlauchgröße präzise geformt
  • Der Pumpenkopf ist kompakt, einfach konstruiert und besitzt für Ein- und Auslassschlauch den gleichen Seitenanschluss—optimal für Anwendungen bei begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren
  • Je nach Empfehlungen für den Antrieb lassen sich bis zu vier Köpfe stapeln
  • Der Rotor besteht aus Edelstahl (SS) und gewährleistet so eine längere Lebensdauer
Spezifikation
Beschreibung Standardpumpenkopf für L/S 18 Schläuche, PPS-Gehäuse/Edelstahlrotor.
Flussrate 2300 ml/min
Höhe (angloamerikanisch) Absaugung 6,7 in.
Material Polyphenylensulfid
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Rollen 3
Verschlussart Befestigt
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 3 in.
Gesamthöhe (metrisch) 77 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 2,5 in.
Gesamtlänge (metrisch) 64 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 3 in.
Gesamtbreite (metrisch) 77 mm
Rollenmaterial Edelstahl
Schlauchgröße l/s 18
Typ Volumen pro Umdrehung mit L/S 18 Schlauch (ml): 3,8 ml
Rotormaterial Edelstahl
Geschwindigkeit 0,02 bis 600 U/min