Learn More
Masterflex™ L/S™ Austauschendglockenbaugruppen für Standardpumpenköpfe
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
CRS-Rotor, L/S 14-Schläuche
CRS-Rotor, L/S 15-Schläuche
CRS-Rotor, L/S 16-Schläuche
CRS-Rotor, L/S 18-Schläuche
CRS-Rotor, L/S 24-Schläuche
SS-Rotor, L/S 14-Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ersatzteile, um die Pumpenköpfe über einen längeren Zeitraum in Betrieb zu halten
- Für eine komplette Kopfbaugruppe sind zwei Endglockenbaugruppen erforderlich
- Wählen Sie die Ersatzteile, die für Ihre I/P™ Standardpumpenkopfgröße geeignet sind
- Geeignet für den Einsatz mit L/S™ Standardpumpenköpfen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | CRS-Rotor, L/S 24-Schläuche |
| Material | Polycarbonat |
| Größe | L/S™ Standard-Pumpenköpfe 07024-00, 07024-20, 07024-70 und 07024-72 |
| Schlauchgröße | L/S 24 |
| Typ | Austausch-Endglockenbaugruppe |