Learn More
Masterflex™ L/S™ Austauschendglockenbaugruppen für Standardpumpenköpfe
Artikelnummer. p-7184897
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
CRS-Rotor, L/S 14-Schläuche
CRS-Rotor, L/S 15-Schläuche
CRS-Rotor, L/S 16-Schläuche
CRS-Rotor, L/S 18-Schläuche
CRS-Rotor, L/S 24-Schläuche
SS-Rotor, L/S 14-Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 14821302
Marke: Masterflex™ 0702481
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Masterflex™ L/S™ Austauschendglockenbaugruppen für Standardpumpenköpfe verlängern die Lebensdauer von Standardpumpenköpfen
  • Ersatzteile, um die Pumpenköpfe über einen längeren Zeitraum in Betrieb zu halten
  • Für eine komplette Kopfbaugruppe sind zwei Endglockenbaugruppen erforderlich
  • Wählen Sie die Ersatzteile, die für Ihre I/P™ Standardpumpenkopfgröße geeignet sind
  • Geeignet für den Einsatz mit L/S™ Standardpumpenköpfen
Spezifikation
Zur Verwendung mit CRS-Rotor, L/S 24-Schläuche
Material Polycarbonat
Größe L/S™ Standard-Pumpenköpfe 07024-00, 07024-20, 07024-70 und 07024-72
Schlauchgröße L/S 24
Typ Austausch-Endglockenbaugruppe