Learn More
Masterflex™ L/S™ Austauschrotorbaugruppe für Standardpumpenköpfe
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Masterflex™ L/S™ Austausch-Rotorbaugruppe für Standardpumpenköpfe verlängert die Lebensdauer von Standardpumpenköpfen
- Austauschteile verlängern die Lebensdauer von Standardpumpenköpfen
- Für eine komplette Kopfbaugruppe sind zwei Endglockenbaugruppen erforderlich
- Wählen Sie die Austauschteile, die für Ihre I/P™ Standardpumpenkopfgröße geeignet sind
- Geeignet für den Einsatz mit L/S™ Standardpumpenköpfen 07015-21, 07015-52, 07024-21 und 07024-52
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | L/S Standard-Pumpenköpfe 07015-21, 07015-52, 07024-21 und 07024-52 |
| Material | Edelstahl |
| Schlauchtyp | Hochleistungsfähige Präzisionsschläuche |
| Typ | Austausch-Rotorbaugruppe |