Learn More
Masterflex™ L/S™ Tygon™ durchsichtige Pumpenschläuche
Artikelnummer. 15213273
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
16
18
Packungsgröße:
15 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
15213273 16 -
15305323 18 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15213273 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641816
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für den Umgang mit Lebensmittelprodukten entwickelt
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3,1 mm
Material Tygon E-Food (B-44-4X)
Gesamtlänge (metrisch) 1500 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verarbeitung und Abfüllung von Lebensmitteln und Getränken
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -36 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 16
Flussrate 0.8 bis 480 ml/min
Schlauchanschluss 1/8 in.
Höhe (metrisch) 8,8 m
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Pumpenschlauch