Learn More
Masterflex™ L/S™ Tygon™ durchsichtige Pumpenschläuche
Artikelnummer. 15305323
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
16
18
Packungsgröße:
15 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
15305323 18 15 Meter
15213273 16 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15305323 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641818
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für den Umgang mit Lebensmittelprodukten entwickelt
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 7,9 mm
Material Tygon
Gesamtlänge (metrisch) 1500 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verarbeitung und Abfüllung von Lebensmitteln und Getränken
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -36 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 18
Flussrate 3.8 bis 2300 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 6,7 m
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 15 psi
Vakuumstärke 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Pumpenschlauch