Learn More
L-Selenocystin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10637441 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10209793 1 g Glasflasche 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10637441
Marke: Thermo Scientific Acros 301862500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 29621-88-3 | C6H12N2O4Se2 | 334.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29621-88-3
Summenformel C6H12N2O4Se2
Molekulargewicht (g/mol) 334.11
MDL-Nummer MFCD00800971
InChI-Schlüssel JULROCUWKLNBSN-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-selenocystine, seleno-l-cystine, l-3,3'-diselenodialanine, alanine, 3,3'-diselenodi-, l, selenocystine, l, l-alanine,3,3'-diselenobis, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl diselanyl propanoic acid, l-selenocystine monohydrate, selenocystine, l-isomer
PubChem CID 207306
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]diselanyl}propanoic acid
SMILES N[C@@H](C[Se][Se]C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Selenocystine
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 212°C to 215°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 334.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver