Learn More
L-Serin-2-13C, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Serine-2-13C |
| CAS | 89232-76-8 |
| Summenformel | C213CH7NO3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | L-Serine-2-13C (9CI','ACI), L-[2-13C]Serine, (2S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2-13C acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1 |
| SMILES | N[13C@H](C(O)=O)CO |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-3-hydroxy(213C)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.09 |
| Formelmasse | 106.0459 |