Learn More
L-Serine-2,3,3-d3, CDN
Artikelnummer. 30320351
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320351
Marke: CDN CDND12400.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Serine-2,3,3-d3
CAS 105591-10-4
Summenformel C3 D3 H4 N O3
Menge 0.5 g
Synonym L-Serine-2,3,3-d3 (9 CI, ACI), (2 S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, L-Serine-2,3,3-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5 H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1D2,2 D
SMILES [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(N)C(=O)O
IUPAC-Name (2 S)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-hydroxypropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 108.1111
Formelmasse 108.0614 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity