Learn More
Brand™ L-Shape Tubing Connector
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
12-13 mm ID Schläuche
14-15 mm ID Schläuche
6-7 mm ID Schläuche
Verpackungsmenge:
10/Packung
20/Packung
Gesamtlänge (metrisch):
25 mm
42 mm
48 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Good chemical resistance and mechanical properties
- Provided in packs of 20 or 10
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Gesamtlänge (metrisch) | 48 mm |
| Zur Verwendung mit | 14-15 mm ID Schläuche |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Farbe | Durchscheinend |