Learn More
Microspec™ L-förmiger Streuer
Artikelnummer. 17845788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250
500
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17845788 250 250 Stück
17875588 500 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17845788 Lieferant Microspec™ Lieferanten-Nr. E7G
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterile L-förmige Impfspreizer
  • L-förmige Verteiler
  • 39 mm x 140 mm
  • Microseal Beutel
  • Steriles Ethylenoxid
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verpackung Einzeln verpackt in Microseal Beutel
Menge 250
Größe (angloamerikanisch) 1,5 x 16,1 in.
Größe (metrisch) 39 x 410 mm
Material Kunststoff
Produkttyp Inokulierverteiler
Sterilität Steril