Learn More
Microspec™ L-förmige Verteiler
Click to view available options
Menge:
250
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
- Enthält 250 L-förmige Verteiler
- Aseptische Herstellung
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10–3
- 200 mm Länge
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Autoklavierbar | Nein |
| Farbe | Blau |
| Verpackung | Microseal-Beutel |
| Menge | 250 |
| Form | L-förmig |
| Größe (metrisch) | 39 x 140 mm |
| Material | Styrol |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inokulation: |