Learn More
Copan Diagnostics L-förmige Zellspatel
Artikelnummer. 11736548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Stück pro Packung, 500 Streicher/Karton
5 Stück pro Packung, 1000 Streicher pro Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11736548 5 Stück pro Packung, 1000 Streicher pro Karton 1000 Stück
11726548 1 Stück pro Packung, 500 Streicher/Karton 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11736548 Lieferant Copan Diagnostics Lieferanten-Nr. 174CS05
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
L-förmige Verteiler
L-förmige Zellverteiler aus Kunststoff
  • Zur Ausbreitung von flüssigen Proben
  • Der Fuß des Verteilers hat eine völlig glatte, abgerundete Oberfläche und ist frei von rauen Kanten und Unebenheiten im Kunststoff
  • Sogar zur gleichmäßigen Verteilung flüssiger Proben auf der Oberfläche von Agarplatten ohne das Medium zu zerlegen oder zu zerschneiden
  • Erhältlich in zwei sterilen Aufreißpackungsgrößen mit fünf oder zehn Verteilern pro Packung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Kulturplatten
Menge 5 Stück pro Packung, 1000 Streicher pro Karton
Form L-förmig
Material Kunststoff
Produkttyp Zellenverteiler
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur gleichmäßigen Verteilung flüssiger Proben auf der Oberfläche von Agarplatten ohne das Medium zu zerlegen oder zu zerschneiden