Learn More
L(-)-Sorbose, 98 %
Artikelnummer. p-193116 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10441841 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10270943 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10165303 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10441841
Marke: Thermo Scientific Acros 225961000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 87-79-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-79-6
MDL-Nummer MFCD00151097
InChI-Schlüssel BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Synonym l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
IUPAC-Name (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Sorbose
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C6H12O6
Menge 100 g
Merck Index 15,8852
Spezifischer Drehzustand - 43.00 (20.00°C c=5,H2O,23 C)
Spezifische Drehung -43
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: almost insoluble in alcohol,slightly soluble in ethanol,ethylether,methanol
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle und Stückchen