Learn More
L-(-)-Sorbose, Mikromol™
Artikelnummer. 17907354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17907354 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17907354 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0166.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
L-(-)-Sorbose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material L(-)-Sorbose
CAS 87-79-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L(-)-Sorbose
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H12 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym L-Sorbose, Sorbose, L- (8CI), Esorben, L-(-)-Sorbose, L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one, L-Sorbinose, L-xylo-2-Hexulose, NSC 97195, Sorbose
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
IUPAC-Name (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Menge 25 mg
Formelmasse 180,0634 g/mol