Learn More
L-Sorbose, TRC
Artikelnummer. 17969264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17969264 250 g 250 Gramm
17947724 50 g 50 Gramm
17937724 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17969264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS676875250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-79-6
Summenformel C6 H12 O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym L-Sorbose, Sorbose, L- (8CI), Esorben, L-(-)-Sorbose, L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one, L-Sorbinose, L-xylo-2-Hexulose, NSC 97195, Sorbose
IUPAC-Name (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Sorbose
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
Formelmasse 180.0634