Learn More
L(+)-Weinsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-194851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10455091 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10689223 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10455091
Marke: Thermo Scientific Acros 420005000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-69-4
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00064207
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC-Name RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Tartaric acid
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Strukturformel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 481
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9205
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Menge 500g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallin
Glührückstand Max. 0,02%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (+)-Tartaric acid