Learn More
L-Thiazolidin-4-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497277
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11497277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15033.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 34592-47-7 | C4H7NO2S | 133.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34592-47-7
Summenformel C4H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 133.165
MDL-Nummer MFCD00005212
InChI-Schlüssel DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
Synonym l-thioproline, r-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-thiaproline, l-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, h-thz-oh, r-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-thiaproline, thioproline, gamma-thioproline
PubChem CID 93176
ChEBI CHEBI:45171
IUPAC-Name (4R)-1,3-Thiazolidin-4-carbonsäure
SMILES C1C(NCS1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 192°C to 200°C (decomposition)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 81065
Merck Index 14,9445
Optische Drehung −141° (c=1.3 in Water)
Formelmasse 133.17
Reinheit (%) 98%