Learn More
L-Threo-Hex-2-Enarinsäure 1,4-Lacton 6-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30008802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008802 25 mg 25 Milligramm
17909744 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008802 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29483525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122046-79-1
Summenformel C7 H8 O7
Molekulargewicht (g/mol) 204.13
Synonym L-threo-Hex-2-enaric acid, 1,4-lactone, 6-methyl ester (9CI), Methyl (R)-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]hydroxyacetate
IUPAC-Name Methyl(2R)-2-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyacetat
SMILES COC(=O)[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone 6-Methyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O7/c1-13-6(11)4(10)5-2(8)3(9)7(12)14-5/h4-5,8-10H,1H3/t4-,5+/m1/s1
Formelmasse 204.027
Reinheit (%) >95%