Learn More
L-Threonin-Allo-freie Base, 990%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453451 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11453451 10 g
11463451 25 g
11473451 100 g
11483451 500 g
11493451 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11453451 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210305310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Threonin wird als essentielle Aminosäure klassifiziert. Wird aus Homoserinphosphat durch Threoninsynthase oder aus Acetaldehyd und Glycin durch Serinhydroxymethyltransferase synthetisiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-19-5
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00064270
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC-Name 2-Amino-3-Hydroxybutansäure
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Threonine
Namenshinweis Allo Free
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 10 g
Formelmasse 119.1
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.