Learn More
L-Threonin, TRC
Artikelnummer. 30453678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453678 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453678 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT40550010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Threonine
CAS 72-19-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H9 N O3
Menge 10 mg
Synonym Threonine, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Threonine, L-Threonine, Threonine','L- (8CI), (S)-Threonine, 2-Amino-3-hydroxybutyric acid, Butanoic acid','2-amino-3-hydroxy-','[R-(R*,S*)]-, L-(-)-Threonine, NSC 16589, NSC 46701, Threonin, [R-(R*,S*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
Formelmasse 119.0582
Reinheit (%) >95