Learn More
L-Thyroxin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10731745 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10731745 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10286410 1 g Glasflasche 1 Gramm
10581461 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731745 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215662500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-48-9
Summenformel C15H11I4NO4
Molekulargewicht (g/mol) 776.87
MDL-Nummer MFCD00002595
InChI-Schlüssel XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
PubChem CID 5819
ChEBI CHEBI:18332
IUPAC-Name 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Thyroxine
Schmelzpunkt 235.0°C to 236.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 1.0% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 14, IV, 2373
Merck Index 15, 9570
Spezifischer Drehzustand − 5.00 (20.00°C 1N NaOH:EtOH 1:2)
Spezifische Drehung − 5.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and most other common, organic solvents, soluble in alcohol in the presence of mineral, acids or alkalies
Formelmasse 776.86
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver