Learn More
L-Thyroxin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11498301 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498301 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11498301 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215214505
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Thyroxin
CAS 51-48-9
Farbe Weiß
Summenformel C15H11I4NO4
MDL-Nummer MFCD00002595
Menge 5 g
Synonym L-Thyroxin, Levothyroxin, Thyroxin, Tetraiodhyronin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
InChI-Schlüssel XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 776.87
PubChem CID 5819
ChEBI CHEBI:18332
Formelmasse 776.9
Physikalische Form Fest