Learn More
L-Tryptophanmethylesterhydrochlorid Mikromol
Beschreibung
L-Tryptophanmethylesterhydrochlorid Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 7524-52-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H14 N2 O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | L-Tryptophan methyl ester, hydrochloride (1:1), L-Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride, L- (6CI,7CI,8CI), (S)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, (S)-Tryptophan methyl ester monohydrochloride, L-(-)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, L-Tryptophan methyl ester hydrochloride, Methyl L-tryptophanate hydrochloride, Tryptophan methyl ester hydrochloride, Tryptophan methyl ester monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Mehr anzeigen |