Learn More
L-Tryptophanmethylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30451983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451983 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451983 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8950105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-52-9
Summenformel C12 H14 N2 O2 . Cl H
Menge 5 g
Synonym L-Tryptophan methyl ester','hydrochloride (1:1), L-Tryptophan','methyl ester','monohydrochloride (9CI), Tryptophan','methyl ester','monohydrochloride','L- (6CI,7CI,8CI), (S)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, (S)-Tryptophan methyl ester monohydrochloride, L-(-)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, L-Tryptophan methyl ester hydrochloride, Methyl L-tryptophanate hydrochloride, Tryptophan methyl ester hydrochloride, Tryptophan methyl ester monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name Methyl-(2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 254.71
Formelmasse 254.0822