Learn More
L-Tryptophan, Mikromol™
Artikelnummer. 17929084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17929084 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17929084 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0172.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
L-Tryptophan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Tryptophan
CAS 73-22-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-(-)-Tryptophan
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H12 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, (S)-, 2-Amino-3-indolylpropanoic acid, 3-Indol-3-ylalanine, EH 121, L-(-)-Tryptophan, 3-(1H-Indol-3-yl)-L-alanine, L-Tryptophane, Lyphan, NSC 13119, Secretory peptide (human clone HCQCJ56 precursor), Tryptophan, Tryptophane, h-Trp-oh, (S)-alpha-Amino-beta-indolepropionic acid, (S)-alpha-Amino-1H-indole-3-propanoic acid, (S)-alpha-Aminoindole-3-propionic acid, 1H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, (S)-, l-alpha-Aminoindole-3-propionic acid, l-beta-3-Indolylalanine
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
Menge 500 mg
Formelmasse 204,0899 g/mol