Learn More
L-Tryptophan, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | L-(-)-Tryptophan |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| Formelmasse | 204.0899 |
| Reinheit (%) | >95% |