Learn More
L-Tryptophanamid-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480079
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480079 1 g 1 Gramm
15490079 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63405.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5022-65-1 | C11H14ClN3O | 239.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5022-65-1
Summenformel C11H14ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 239.70
MDL-Nummer MFCD00054315
InChI-Schlüssel WOBDANBSEWOYKN-FVGYRXGTSA-N
Synonym l-tryptophanamide hydrochloride, h-trp-nh2.hcl, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, h-trp-nh2 hcl, l-tryptophane amide hydrochloride, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, l---tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-nh hcl, h-trp-nh2 . hcl
PubChem CID 6452180
SMILES Cl.N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophanamide hydrochloride
IUPAC-Name Wasserstoff (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)Propanamidchlorid
Menge 1 g
Formelmasse 239.7
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest