Learn More
L-Tyrosin-Benzylester-4-Toluolsulfonat, TRC
Artikelnummer. 30454146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454146 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454146 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT966383500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine Benzyl Ester 4-Toluenesulfonate
CAS 53587-11-4
Summenformel C16H17NO3 . C7H8O3S
Menge 500 mg
Synonym L-Tyrosine','phenylmethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (1:1), L-Tyrosine','phenylmethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), (S)-Tyrosine benzyl ester tosylate, Benzyl L-tyrosinate tosylate, L-Tyrosine benzyl ester 4-methylbenzenesulfonate, L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate, Tyrosine benzyl ester tosylate, Tyrosine benzyl ester tosylate (salt)
InChI-Formel InChI=1S/C16H17NO3.C7H8O3S/c17-15(10-12-6-8-14(18)9-7-12)16(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-9,15,18H,10-11,17H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t15-;/m0./s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)OCc3ccccc3
IUPAC-Name Benzyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat;4-methylbenzolsulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 443.51
Formelmasse 443.1403