Learn More
L-Tyrosinbenzylester p-Toluolsulfonat-Salz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408276
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408276 25 g 25 Gramm
15418276 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63361.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
L-Tyrosin-Benzylester p-Toluensulfonatsalz, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoff verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53587-11-4
Summenformel C23H25NO6S
Molekulargewicht (g/mol) 443.51
MDL-Nummer MFCD00038959
InChI-Schlüssel PJGVHBLZZQDFFM-RSAXXLAASA-N
Synonym h-tyr-obzl.tosoh, l-tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate, l-tyrosine benzyl ester tosylate, h-tyr-obzl.tos, l-tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, o-benzyl-l-tyrosine toluene-p-sulphonate, s-benzyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate; para-toluene sulfonate, tyr-obzl tosoh, h-tyr-obzl??tos
PubChem CID 104540
IUPAC-Name Benzyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat;4-methylbenzolsulfonsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
Beilstein 3855339
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 443.51
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest