Learn More
L-Tyrosinmethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438658
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438658 25 g 25 Gramm
15448658 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62069.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1080-06-4 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
L-Tyrosine methyl ester is used as a dehydroepiandrosterone as a sulfate acceptor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Tyrosinmethylester wird als Dehydroepiandrosteron als Sulfat-Akzeptor verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1080-06-4
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
MDL-Nummer MFCD00002392
InChI-Schlüssel MWZPENIJLUWBSY-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tyrosine methyl ester, h-tyr-ome, tyrosine methyl ester, methyl l-tyrosinate, tyr-ome, methyl tyrosinate, tyrosine, methyl ester, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
PubChem CID 70652
ChEBI CHEBI:17215
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
SMILES COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine methyl ester
Schmelzpunkt 134°C to 136°C
Beilstein 2372626
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 98%