Learn More
L-Tyrosinmethylester, Mikromol™
Artikelnummer. 30457519
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30457519 4 x 25 mg -
30050020 100 mg 100 Milligramm
30050762 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457519 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0634.0400254AMP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
L-Tyrosinmethylester, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine Methyl Ester
CAS 1080-06-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Tyrosine Methyl Ester
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H13 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym L-Tyrosine methyl ester, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid methyl ester, Methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionate, Methyl (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-aminopropionate, Methyl (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl L-tyrosinate, Methyl tyrosinate, S-Tyrosine methyl ester, Tyrosine methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-10(13)9(11)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,12H,6,11H2,1H3/t9-/m0/s1
Lösungstyp Neat
SMILES COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 195.0895 g/mol