Learn More
L-Tyrosin-tert-butylester, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10824341 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10824341 1 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10824341 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435420010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16874-12-7
Summenformel C13H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 237.30
MDL-Nummer MFCD00042644
InChI-Schlüssel DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N
Synonym l-tyrosine tert-butyl ester, h-tyr-otbu, tert-butyl l-tyrosinate, l-tyrosine t-butyl ester, tert-butyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, h-tyr-obut, tyrosine, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester, l-tyrosine tert.butyl ester, pubchem7068
PubChem CID 6950582
IUPAC-Name Tert-Butyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine tert-butyl ester
Schmelzpunkt 142.5°C to 143.8°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung 25
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L-Tyrosine tert-butyl ester
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.