Learn More
L-Valacyclovir-d8 Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Valacyclovir-d8 Hydrochloride |
| Summenformel | C13H12D8N6O4 • xHCl |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | L-Valine-d8 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9yl)methoxy]ethyl Ester Hydrochlroride Salt, 256U-d8, 256U87-d8 Hydrochloride, BW 256-d8, BW 256U87-d8, Valaciclovir-d8 Hydrochloride, Valtrex-d8, Zelitrex-d8 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H20N6O4/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20)/i1D3,2D3,7D,8D |
| SMILES | OC1=C2C(N(COCCOC(C(N)([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=N2)=NC(N)=N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 332.383646 |