Learn More
L-Valin-d8-N-FMOC, CDN
Artikelnummer. 30326326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326326 0.1 g 0.10 Gramm
30320266 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326326 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND60030.1G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-D8
CAS 1007834-06-1
Summenformel C20 D8 H13 N O4
Menge 0.1 g
Synonym L-Valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8, N-[(9 H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (ACI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8 (ACI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-D8, (2 S)-2-[[[(9 H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-(methyl-d3)butanoic-2,3,4,4,4-d5 acid, FMOC-L-valine-d8, Fmoc-L-Val-OH-d8, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-d8, L-Valine-d8-N-FMOC
InChI-Formel InChI=1 S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18 H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1D3,2D3,12 D,18 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2,3,4,4,4-Pentadeuterio-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(trideuteriomethyl)butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 347.4343
Formelmasse 347,1973 g/mol
Reinheit (%) 98 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit