Learn More
L-(+)-Valinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327686 25 g 25 Gramm
11307686 1 g 1 Gramm
11317686 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11300.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103.17 g/mol
L-(+)-Valinol reacts with aldehydes and nitriles to form imines and oxazolines, respectively, for asymmetric synthesis. It is also used for preparation of 4-isopropyloxazolidinones, employed in stereocontrolled aldol and alkylation reactions, synthesis of chiral 2-thiazolidinethiones for aldol reactions, asymmetric alkylation of condensation product with keto acids, asymmetric reactions of its amidines and imines and oxidation of N-protected derivative to the aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-(+)-Valinol reagiert mit Aldehyden und Nitrilen, um Imine bzw. Oxazoline für die asymmetrische Synthese zu bilden. Es wird auch für die Herstellung von 4-Isopropyloxazolidinonen verwendet, die bei sterokontrollierten Aldol- und Alkylierungsreaktionen, bei der Synthese chiraler 2-Thiazolidinthione für Aldol-Reaktionen, bei der asymmetrischen Alkylierung von Kondensationsprodukten mit Keto-Säuren, bei asymmetrischen Reaktionen seiner Amidine und Imine und bei der Oxidation von N-geschütztem Derivat zum Aldehyd verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2026-48-4
Summenformel C5H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 103.17
MDL-Nummer MFCD00064296
InChI-Schlüssel NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Synonym l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Valinol
Brechungsindex 1.4548
Dichte 0.926
Siedepunkt 80°C to 81°C (8mmHg)
Schmelzpunkt 30°C to 35°C
Menge 25 g
Flammpunkt 78°C (172°F)
Optische Drehung +17° (c=10 in Ethanol)
Empfindlichkeit Air sensitive
Beilstein 1719137
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 103.17
Reinheit (%) 97%