Learn More
L-Valinol, Mikromol
Beschreibung
L-Valinol, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Valinol |
| CAS | 2026-48-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | L-Valinol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C5 H13 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | L-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, NSC 322922, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CC(C)[C@H](N)CO |
| Mehr anzeigen |