missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L1CAM Antibody (CL12984) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18568IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
L1CAM Monoclonal antibody specifically detects L1CAM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| L1CAM | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| antigen identified by monoclonal R1, CAML1N-CAML1, CD171, CD171 antigen, HSAS, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MASA, MIC5, N-CAM-L1, NCAM-L1, neural cell adhesion molecule L1, S10, SPG1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P32004, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Glia Markers, Neuroscience, Phospho Specific | |
| 3897 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL12984 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur