missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
L1CAM Polyclonal antibody specifically detects L1CAM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | L1CAM |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gen-Alias | antigen identified by monoclonal R1, CAML1N-CAML1, CD171, CD171 antigen, HSAS, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MASA, MIC5, N-CAM-L1, NCAM-L1, neural cell adhesion molecule L1, S10, SPG1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ELRTHNLTDLSPHLRYRFQLQATTKEGPGEAIVREGGTMALSGISDFGNISATAGENYSVVSWVPKEGQCNFRFHILFKALGEEKGGASLSPQYVSYNQSSYTQWDLQPDTDYEIHLFKERMFRHQMAVKTNGTGRVRLPPAGFATE |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?