Learn More
Heathrow Scientific™ Lab Alert™ 4-Wege-Timer mit Tafel und Stift, weiß
Artikelnummer. 16380726 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zeitbereich:
24 h
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zeitbereich unitSize
16380726 24 h 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 16380726
Marke: Heathrow Scientific™ HS120365
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lab Alert™ 4-Wege-Timer mit Tafel/Stift.
  • Die Uhrfunktion zählt 24 Stunden und 59 Minuten aufwärts oder abwärts
  • 4-Timer-Kanäle
  • Aufstellbar oder wird an einer magnetischen Oberfläche befestigt (Magneten auf der Rückseite des Geräts)
  • Tafel und Stift im Lieferumfang enthalten
  • Ertönt, wenn die Zeit abläuft
Spezifikation
Produkttyp Zeitschaltuhr
Zeitbereich 24 h
Alarms Akustisch
Genauigkeit 100%
Display Digital
Beschreibung Lab Alert™ 4-Wege-Timer mit Tafel und Stift
Schritten Hours and minutes
Anzahl Kanäle 4
Akkutyp AAA
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 4,8 in.
Länge (metrisch) 12,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,4 in.
Breite (metrisch) 8,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,9 in.
Höhe (metrisch) 2,4 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 0.24 lb.
Gewicht (metrisch) 0.11 kg