Learn More
Heathrow Scientific™ Lab-Alarm™ Dreifach-Timer/Uhr, weiß
Artikelnummer. 16310756 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zeitbereich:
20 h
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zeitbereich unitSize
16310756 20 h 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 16310756
Marke: Heathrow Scientific™ HS24490M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lab Alert™ Dreifach-Timer und Uhr in einem.
  • Drei Kanäle zum aufwärts/abwärts zählen
  • Gleichzeitige Anzeige, Time-Out und 60 Sekunden akustischer Alarm
  • Die Kanäle können unabhängig voneinander oder gleichzeitig gestartet werden
  • Der Timer zählt automatisch nach dem Herunterzählen auf Null herunter
  • Speicherabruf
  • 20 Std. Zeitkapazität
  • Anzeige mit 10,5 Ziffern, H mm
Spezifikation
Produkttyp Timer/Uhr
Zeitbereich 20 h
Alarms Akustisch
Display Digital
Beschreibung Lab-Alarm™ Dreifach-Timer/Uhr
Anzahl Kanäle 3
Akkutyp AAA
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 3,4 in.
Länge (metrisch) 8,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,6 in.
Breite (metrisch) 6,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,9 in.
Höhe (metrisch) 2,2 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 0.22 lb.
Gewicht (metrisch) 0.10 kg