Learn More
Elma™ Lab Clean N10 Ultrasonic Cleaning Solution
Artikelnummer. 13219662
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 l
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
25 Liter
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge unitSize
13219662 25 l Je 1 25 Liter
1 options
Irritating to eyes.
Artikelnummer. 13219662
Marke: Elma™ 8000078
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Irritating to eyes.
Safely cleans sensitive materials in an ultrasonic bath or automatic washer. Tovatech Elma Lab Clean N10 Cleaning Solution removes emulsions, marking and label residues, light grease and oil, fingerprintes and dust.
  • Neutrale pH-Allzweckformulierung
  • Ideal für die schonende Reinigung von Aluminium und Leichtmetallen sowie jedes andere Material
  • Rückstandsfrei – keine Rückstände nach dem Spülen mit DI-Wasser
  • Mit Wasser auf 2 % verdünnen zur Verwendung in einem Ultraschallgerät oder auf 1 % für eine Laborwaschmaschine
  • Mit Leitungswasser oder deionisiertem Wasser verdünnen
  • Biologisch abbaubar
Anwendungen
  • Zur Reinigung empfindlicher Metall-, Kunststoff-, Glas- oder Keramikoberflächen
  • Reinigt Laborsiebe, Aluminiumoberflächen vor dem Anodisieren oder Beschichten sowie laserbearbeitete Teile
Spezifikation
Produkttyp Ultraschallreinigungslösung
Form Flüssig
pH Neutral
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung zwischen 43 °F und 85 °F, Haltbarkeit 2 Jahre
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von empfindlichen Metall-, Kunststoff-, Glas- oder Keramikoberflächen
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 25 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 25LT ELMA LABCLEAN N10 .
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isotridecanol, sodium cumenesulphonate,potassium cumenesulphonate