Learn More
Elma™ Lab Clean N10 Ultrasonic Cleaning Solution
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 l
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
25 Liter
Beschreibung
- Neutrale pH-Allzweckformulierung
- Ideal für die schonende Reinigung von Aluminium und Leichtmetallen sowie jedes andere Material
- Rückstandsfrei – keine Rückstände nach dem Spülen mit DI-Wasser
- Mit Wasser auf 2 % verdünnen zur Verwendung in einem Ultraschallgerät oder auf 1 % für eine Laborwaschmaschine
- Mit Leitungswasser oder deionisiertem Wasser verdünnen
- Biologisch abbaubar
Anwendungen
- Zur Reinigung empfindlicher Metall-, Kunststoff-, Glas- oder Keramikoberflächen
- Reinigt Laborsiebe, Aluminiumoberflächen vor dem Anodisieren oder Beschichten sowie laserbearbeitete Teile
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ultraschallreinigungslösung |
| Form | Flüssig |
| pH | Neutral |
| Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung zwischen 43 °F und 85 °F, Haltbarkeit 2 Jahre |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von empfindlichen Metall-, Kunststoff-, Glas- oder Keramikoberflächen |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 25 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 25LT ELMA LABCLEAN N10 .
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: isotridecanol, sodium cumenesulphonate,potassium cumenesulphonate