Beschreibung
- Verschleißfreier Antrieb ohne bewegliche Teile
- Kehrt die Richtung automatisch alle 30 Sekunden um, um ein besseres Mischen zu gewährleisten
- Hohe IP-Schutzklasse (IP 65)
- Rutschfester, sicherer Ständer
- Max. Rührmenge (H2O: 800 ml)
- Drehzahlbereich: 15 bis 1500 U/min
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 15 bis 1.500 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Polyester |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 5 W |
| Höhe (metrisch) | 12 mm |
| Durchmesser obere Platte (metrisch) | 100 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Modell | Weiß |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 40 °C |
| Mehr anzeigen |