Learn More
Berthold Technologies Laborbuchse mit Tisch 200 x 200 mm
Artikelnummer. 31777305 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bildgebungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31777305 Bildgebungssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777305 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 64469
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird im NightSHADE-Bildgebungssystem verwendet, um die Proben näher an die Kamera heranzubringen.
  • Die Kameraposition im Berthold NightSHADE in vivo Bildgebungssystem ist fest
  • Der Laborbuchse hebt die Probe näher an die Kamera heran
  • Unterstützt die Bildgebung kleiner Proben
  • Ermöglicht die Abbildung spezifischer Bereiche größerer Proben
Spezifikation
Typ Untergestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Bildgebungssystem
Tiefe (metrisch) 200 mm
Länge (metrisch) 200 mm