Learn More
PAPER CLEAN ROOM SYNTHETIC LATEX SATURATED
Artikelnummer. 12383765 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
2500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
12383765 Blau 2500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12383765 Lieferant Texwipe Lieferanten-Nr. TX5811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 €
    340.45 € / 2500 Stück
    Sparen 70.55 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinraummaterial ohne organische Füllstoffe
  • Keine organischen Füllstoffe
  • Keine natürlichen Latexbindemittel
  • Hohe Festigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit
  • Ausgezeichnete Tonerhaftung
  • In Reinräumen verpackt
  • Präzisionsgeschnittene Kanten
  • Sehr geringe Partikelzahl und sehr geringer Natriumgehalt
  • Weniger ionische und metallische Kontamination
  • Kompatibel mit Toner und Offsetdruck
  • Für die Verwendung in sterilen Umgebungen autoklavierbar
Spezifikation
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 297 x 210 mm
Länge (metrisch) 297 mm
Breite (metrisch) 210 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-Hochleistungs- und Hochgeschwindigkeits-Laserdrucker und -Fotokopierer
Größe A4