Learn More
Brannan™ Laborthermometer
Artikelnummer. 11577273 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10°C bis +50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
11577273 -10°C bis +50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11577273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.20 €
    2.60 € / 1 Stück
    Sparen 1.60 €
    38% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Allzweck-/Rührthermometer für zahlreiche Laboranwendungen.
  • Mit bernsteinfarbenen Graduierungen
  • Nicht-rollender Aufsatz
  • Verstärkte Kugel zum Rühren
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universal-
Art der Immersion Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch) 305 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Roter Alkohol
Produkttyp Thermometer mit Flüssigfüllung
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) -10°C bis +50 °C
Unterteilung 0,5 °C