missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Actin, Smooth Muscle, Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Artikelnummer. 12649076 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Konjugat:
Biotin
Unconjugated
Form:
Concentrated
Prediluted
Ready-to-Use
Konzentration:
1mg/mL
40μg/mL
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Konjugat Form Konzentration unitSize
12649076 1 mL Biotin Concentrated 40μg/mL 1 Milliliter
12659076 100 μL Biotin Concentrated 40μg/mL 100 Mikroliter
12669076 500 μL Biotin Concentrated 40μg/mL 500 Mikroliter
12689076 100 μL Unconjugated Concentrated 40μg/mL -
12609086 100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL 100 Mikroliter
12619086 200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL 200 Mikroliter
12699076 500 μL Unconjugated Concentrated 40μg/mL 500 Mikroliter
12679076 1 mL Unconjugated Concentrated 40μg/mL 1 Milliliter
12649086 7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted 7 Milliliter
12659086 12 mL Unconjugated Ready-to-Use Prediluted 12 Milliliter
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12649076

Marke: Epredia MS113B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments with Epredia™ Actin, Smooth Muscle Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

Host Species: Mouse

Clone: 1A4; also known as asm-1

Isotype: IgG2a/κ

Species Reactivity: Human, Baboon, Cow, Rabbit, Mouse, Rat and Chicken. Others not known.

Epitope: Acetyl group and the first four amino acids on the N-terminal end of the peptidic chain of α-smooth actin

Immunogen: N-terminal decapeptide of α-smooth muscle isoform of actin; acetylated at the N-terminus

Positive Control: Smooth muscle or leiomyosarcoma

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Actin, Smooth Muscle Ab-1
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 1A4 ; also known as asm-1
Konzentration 40μg/mL
Konjugat Biotin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen N-terminal decapeptide of alpha-smooth muscle isoform of actin; acetylated at the N-terminus
Menge 1 mL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Muscle Biology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bovine, Chicken, Human, Mouse, Non-human Primate, Rabbit, Rat
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.